Få mere at vide
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3ClF4O2/c9-6-4(7(14)15)1-3(10)2-5(6)8(11,12)13/h1-2H,(H,14,15) |
| Formel vægt | 241.9758 |