Få mere at vide
2-Chloro-5-ethylpyrimidine, 98%
Artikelnummer. 11327029
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327029 5 g 5g
11317029 1 g 1g
11337029 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327029 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26856.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111196-81-7 | C6H7ClN2 | 142.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111196-81-7
Molekylær formel C6H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 142.59
MDL nummer MFCD00799503
InChI nøgle BGLLZQRUXJGTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-ethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-5-ethyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-ethyl, 2-chloro-5-ethyl pyrimidine, pubchem7032, acmc-1brw8, 2-chloro-5-ethylpyrimdine, 2-chloro-5-ethylpyrimidin, 2-chloro-5-ethylpyrimidine, ksc493s1b
PubChem CID 3572763
IUPAC navn 2-chlor-5-ethylpyrimidin
SMIL CCC1=CN=C(Cl)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-ethylpyrimidine
Tæthed 1.174
Kogepunkt 223°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.521
Mængde 5 g
Følsomhed Moisture sensitive; May form a precipitate
Formel vægt 142.59
Procent renhed 98%