Få mere at vide
2-chloro-5-ethylpyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11916551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11916551 5 g Glass bottle 5g
11906551 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11916551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441730050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 111196-81-7
Molekylær formel C6H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 142.59
MDL nummer MFCD00799503
InChI nøgle BGLLZQRUXJGTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-ethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-5-ethyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-ethyl, 2-chloro-5-ethyl pyrimidine, pubchem7032, acmc-1brw8, 2-chloro-5-ethylpyrimdine, 2-chloro-5-ethylpyrimidin, 2-chloro-5-ethylpyrimidine, ksc493s1b
PubChem CID 3572763
IUPAC navn 2-chloro-5-ethylpyrimidine
SMIL CCC1=CN=C(Cl)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-5-ethylpyrimidine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.1740g/mL
Kogepunkt 223°C
Flammepunkt >109°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.174
Formel vægt 142.59
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-ethylpyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.