missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-5-ethylamino Methyl Pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-ethylamino Methyl Pyridine |
| CAS | 120739-77-7 |
| Molekylær formel | C8H11ClN2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 6-Chloro-N-ethyl-3-pyridinemethanamine, 2-Chloro-5-(ethylaminomethyl)pyridine, 2-Chloro-5-ethylaminoethylpyridine, N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-ethylamine, N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]ethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11ClN2/c1-2-10-5-7-3-4-8(9)11-6-7/h3-4,6,10H,2,5H2,1H3 |
| SMIL | CCNCc1ccc(Cl)nc1 |
| IUPAC navn | N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.64 |
| Formel vægt | 170.0611 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?