Få mere at vide
2-Chloro-5-cyanopyridine, 97%
Artikelnummer. 11440863
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440863 1 g 1g
11450863 5 g 5g
11460863 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11440863 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13291.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 33252-28-7 | C6H3ClN2 | 138.554 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33252-28-7
Molekylær formel C6H3ClN2
Molekylvægt (g/mol) 138.554
MDL nummer MFCD00084941
InChI nøgle ORIQLMBUPMABDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-cyanopyridine, 6-chloronicotinonitrile, 2-chloropyridine-5-carbonitrile, 6-chloro-3-pyridinecarbonitrile, 6-chloronicotinitrile, 6-chloronicotinontrile, 6-chloro-nicotinonitrile, 2-chloro-5-cyano-pyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-chloro, 6-chloro nicotinonitrile
PubChem CID 5152094
IUPAC navn 6-chlorpyridin-3-carbonitril
SMIL C1=CC(=NC=C1C#N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-cyanopyridine
Smeltepunkt 116°C to 119°C
Kogepunkt 105°C to 107°C (1 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 113867
Formel vægt 138.56
Procent renhed 98%