Få mere at vide
2-Chloro-5-chlorosulfonylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-chlorosulfonylbenzoic Acid |
| CAS | 137-64-4 |
| Molekylær formel | C7 H4 Cl2 O4 S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O4S/c8-6-2-1-4(14(9,12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(ccc1Cl)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-5-chlorosulfonylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.08 |
| Formel vægt | 253.9207 |