missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine |
| CAS | 70258-18-3 |
| Molekylær formel | C6 H5 Cl2 N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine, (6-Chloro-3-pyridyl)methyl chloride, 2-Chloro-5-pyridylmethyl chloride, 2-Chloropyridin-5-ylmethyl chloride, 3-(Chloromethyl)-6-chloropyridine, 5-(Chloromethyl)-2-chloropyridine, 6-Chloro-3-(chloromethyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,3H2 |
| SMIL | ClCc1ccc(Cl)nc1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-5-(chloromethyl)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.02 |
| Formel vægt | 160.9799 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?