Få mere at vide
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine, 96%
Artikelnummer. 11394166
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394166 5 g 5g
11304176 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19284.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 70258-18-3 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
2-chlor-5-(chlormethyl)pyridin bruges til syntese af forskellige farmaceutiske forbindelser. Det kan også bruges til syntese af nye neonikotinoidforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chloro-5-(chlormethyl)pyridin anvendes til syntese af forskellige farmaceutiske forbindelser. Det kan også bruges til syntese af nye neonikotinoidforbindelser.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70258-18-3
Molekylær formel C6H5Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 162.013
MDL nummer MFCD00125366
InChI nøgle SKCNYHLTRZIINA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-chloromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-5-chloromethyl, 2-chloro-5-chloromethyl-pyridine, pubchem9210, acmc-1bl9y, ksc377c3b, 2-chloro-5chloromethylpyridine, 2-chloro-5-chloromethypyridine, 5-chloromethyl-2-chloropyridine, 6-chloro-3-chloromethylpyridine
PubChem CID 155479
IUPAC navn 2-chlor-5-(chlormethyl)pyridin
SMIL C1=CC(=NC=C1CCl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Smeltepunkt 37°C to 42°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1635690
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 162.02
Procent renhed 96%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine