Få mere at vide
2-Chloro-5,6-dimethyl Nicotinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5,6-dimethyl Nicotinic Acid |
| CAS | 120003-75-0 |
| Molekylær formel | C8H8ClNO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloro-5,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-4-3-6(8(11)12)7(9)10-5(4)2/h3H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | Cc1cc(C(=O)O)c(Cl)nc1C |
| IUPAC navn | 2-chloro-5,6-dimethylpyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.61 |
| Formel vægt | 185.0244 |