missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-5,6-dimethyl-4-methoxy Nicotinic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5,6-dimethyl-4-methoxy Nicotinic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1329833-74-0 |
| Molekylær formel | C10H12ClNO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Chloro-4-methoxy-5,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Chloro-4-methoxy-5,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO3/c1-5-6(2)12-9(11)7(8(5)14-3)10(13)15-4/h1-4H3 |
| SMIL | COC(=O)c1c(Cl)nc(C)c(C)c1OC |
| IUPAC navn | methyl 2-chloro-4-methoxy-5,6-dimethylpyridine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.66 |
| Formel vægt | 229.0506 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?