Få mere at vide
2-Chloro-5,6-dimethyl-3-pyridinecarbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5,6-dimethyl-3-pyridinecarbonitrile |
| CAS | 65176-93-4 |
| Molekylær formel | C8H7ClN2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloro-3-cyano-5,6-dimethylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClN2/c1-5-3-7(4-10)8(9)11-6(5)2/h3H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cc(C#N)c(Cl)nc1C |
| IUPAC navn | 2-chloro-5,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.61 |
| Formel vægt | 166.0298 |