Få mere at vide
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane, 97%, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10736485 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10736485 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50ml
1 options
Artikelnummer. 10736485 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427840500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane
CAS 2428-06-0
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.2150g/mL
Kogepunkt 46.0°C to 47.0°C (1.6 mmHg)
Flammepunkt 82°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Emballage AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylær formel C5H10ClO2P
Brydningsindeks 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD03093988
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 1.215
Synonym 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane, 1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-chloro-5,5-dimethyl, phosphorochloridous acid, cyclic 2,2-dimethyltrimethylene ester, 2-chloro-5,5-dimethyl 1,3,2 dioxaphosphinane, 5,5-dimethyl-2-chloro-1,3,2-dioxaphosphorinane, 1,3,2-dioxaphosphorinane,2-chloro-5,5-dimethyl
InChI nøgle RAOZVFGTRXLBTA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)COP(Cl)OC1
IUPAC navn 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphinane
Molekylvægt (g/mol) 168.56
PubChem CID 75508
Formel vægt 168.56
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.