missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide |
| CAS | 4090-55-5 |
| Molekylær formel | C5H10ClO3P |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,2-Dimethyltrimethylene Phosphorochloridate, 2-Chloro-2-oxo-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphinane 2-Oxide, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-one, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-Oxide, 2-Chloro-5,5-dimethyl-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-Chloro-5,5-dimethyl-2-oxodioxaphosphorinane, 5,5-Dimethyl-2-chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinane, Cyclic 2,2-dimethyl-1,3-propanediol phosphoryl Chloride, Cyclic 2,2-dimethyltrimethylene phosphorochloridate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10ClO3P/c1-5(2)3-8-10(6,7)9-4-5/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1)NCCN(CC)CC.Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3,2λ^{5}-dioxaphosphinane 2-oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.56 |
| Formel vægt | 184.0056 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?