Få mere at vide
2-Klor-5-(1-klor-1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)-benzensulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30356957
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356957 500 mg
30349096 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30356957 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC364355500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68592-11-0
Molekylær formel C14H7Cl3O4S
Molekylvægt (g/mol) 377.63
Synonym 3-Chloro-3-[4-chloro-3-(chlorosulfonyl)phenyl]-phthalide
IUPAC navn 2-chloro-5-(1-chloro-3-oxo-2-benzofuran-1-yl)benzensulfonylchlorid
SMIL O=C1OC(Cl)(C2=CC=C(Cl)C(=C2)S(=O)(=O)Cl)C=3C=CC=CC13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-(1-chloro-1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)-benzenesulfonyl Chloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H7Cl3O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(17,19)20)14(16)10-4-2-1-3-9(10)13(18)21-14/h1-7H
Formel vægt 375.9131