Få mere at vide
2-Klor-5-(1-klor-1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)-benzensulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30349096
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349096 50 mg
30356957 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30349096 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36435550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Add to basket
Add to basket
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68592-11-0
Molekylær formel C14H7Cl3O4S
Molekylvægt (g/mol) 377.63
Synonym 3-Chloro-3-[4-chloro-3-(chlorosulfonyl)phenyl]-phthalide
IUPAC navn 2-chloro-5-(1-chloro-3-oxo-2-benzofuran-1-yl)benzensulfonylchlorid
SMIL O=C1OC(Cl)(C2=CC=C(Cl)C(=C2)S(=O)(=O)Cl)C=3C=CC=CC13
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-5-(1-chloro-1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)-benzenesulfonyl Chloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H7Cl3O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(17,19)20)14(16)10-4-2-1-3-9(10)13(18)21-14/h1-7H
Formel vægt 375.9131