Få mere at vide
2-klor-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-on, 97%
Artikelnummer. 11434547
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434547 25 g 25g
11424547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21086.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5381-99-7 | C7H4ClO3P | 202,53 g/mol
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-on er et reagens, der anvendes til phosphorylering og phosphitylering af alkoholer og i dannelsen af H-phosphonater. Det er også et reaktivt cyklisk phosphitylerende reagens involveret i hurtige koblingshastigheder og hydrolytisk spaltning, som er lettere sammenlignet med en acyklisk analogs.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-on er et reagens, der anvendes til phosphorylering og phosphitylering af alkoholer og i dannelsen af H-phosphonater. Det er også et reaktivt cyklisk phosphitylerende reagens involveret i hurtige koblingshastigheder og hydrolytisk spaltning, som er lettere sammenlignet med en acyklisk analogs.
Opløselighed Opløselig i acetonitril, dichlormethan
, tetrahydrofuron og dimethylformamid.
Noter
Lys- og varmefølsom. Uforeneligt med vand og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5381-99-7
Molekylær formel C7H4ClO3P
Molekylvægt (g/mol) 202.53
MDL nummer MFCD00013353
InChI nøgle BVOITXUNGDUXRW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chloro-4h-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one, 2-chloro-4h-benzo d 1,3,2 dioxaphosphinin-4-one, van boom's reagent, 2-chloro-4h-1,2,3-benzodioxaphosphorin-4-one, 4h-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one, 2-chloro, salicylchlorophosphite, salicyl chlorophosphite, acmc-1an3b, 2-chloro-4h-1,3,2-benzodioxaphosphinin-4-one, salicylchlorophosphite; van boom's reagent
PubChem CID 237010
IUPAC navn 2-chlor-1,3,2-benzodioxaphosphinin-4-on
SMIL ClP1OC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one
Smeltepunkt 36 °C til 40 °C
Kogepunkt 127 °C til 128 °C (11 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i acetonitril, dichloromethan, tetrahydrofuron og dimethylformamid.
Formel vægt 202.54
Procent renhed 97%