Få mere at vide
2-klor-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-on, 97%
Artikelnummer. 11424547
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424547 5 g 5g
11434547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21086.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5381-99-7 | C7H4ClO3P | 202,53 g/mol
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-on er et reagens, der anvendes til phosphorylering og phosphitylering af alkoholer og i dannelsen af H-phosphonater. Det er også et reaktivt cyklisk phosphitylerende reagens involveret i hurtige koblingshastigheder og hydrolytisk spaltning, som er lettere sammenlignet med en acyklisk analogs.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-on er et reagens, der anvendes til phosphorylering og phosphitylering af alkoholer og i dannelsen af H-phosphonater. Det er også et reaktivt cyklisk phosphitylerende reagens involveret i hurtige koblingshastigheder og hydrolytisk spaltning, som er lettere sammenlignet med en acyklisk analogs.
Opløselighed Opløselig i acetonitril, dichlormethan
, tetrahydrofuron og dimethylformamid.
Noter
Lys- og varmefølsom. Uforeneligt med vand og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5381-99-7
Molekylær formel C7H4ClO3P
Molekylvægt (g/mol) 202.53
MDL nummer MFCD00013353
InChI nøgle BVOITXUNGDUXRW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chloro-4h-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one, 2-chloro-4h-benzo d 1,3,2 dioxaphosphinin-4-one, van boom's reagent, 2-chloro-4h-1,2,3-benzodioxaphosphorin-4-one, 4h-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one, 2-chloro, salicylchlorophosphite, salicyl chlorophosphite, acmc-1an3b, 2-chloro-4h-1,3,2-benzodioxaphosphinin-4-one, salicylchlorophosphite; van boom's reagent
PubChem CID 237010
IUPAC navn 2-chlor-1,3,2-benzodioxaphosphinin-4-on
SMIL ClP1OC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one
Smeltepunkt 36 °C til 40 °C
Kogepunkt 127 °C til 128 °C (11 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i acetonitril, dichloromethan, tetrahydrofuron og dimethylformamid.
Formel vægt 202.54
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one