Få mere at vide
2-klor-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4H-1,2,3-benzodioxaphosphorin-4-one |
| CAS | 5381-99-7 |
| Molekylær formel | C7 H4 Cl O3 P |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClO3P/c8-12-10-6-4-2-1-3-5(6)7(9)11-12/h1-4H |
| SMIL | ClP1OC(=O)c2ccccc2O1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-1,3,2-benzodioxaphosphinin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.53 |
| Formel vægt | 201.9587 |