Få mere at vide
2-Klor-4-(trifluormethyl)pyrimidin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| CAS | 33034-67-2 |
| Molekylær formel | C5 H2 Cl F3 N2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-2-1-3(11-4)5(7,8)9/h1-2H |
| SMIL | FC(F)(F)c1ccnc(Cl)n1 |
| IUPAC navn | 2-chlor-4-(trifluormethyl)pyrimidin |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.53 |
| Formel vægt | 181.9859 |