Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%
Artikelnummer. 15498078
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498078 1 g 1g
15408088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498078 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H61522.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 33034-67-2
Molekylær formel C5H2ClF3N2
Molekylvægt (g/mol) 182.53
MDL nummer MFCD00115111
InChI nøgle FZRBTBCCMVNZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyrimidine, pubchem6907, acmc-209hxy, ksc222e4j, abbypharma ap-10-1130
PubChem CID 2773912
IUPAC navn 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
SMIL C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Kogepunkt 60°C (10 mmHg)
Flammepunkt 49°C (120°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 182.53
Procent renhed 97%