Få mere at vide
2-Klor-4-(trifluoromethyl)pyrimidin, 97%
Artikelnummer. 10796885 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10796885 1 g Glasflaske 1g
10674755 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10796885 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397850010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 33034-67-2 | C5H2ClF3N2 | 182,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33034-67-2
Molekylær formel C5H2ClF3N2
Molekylvægt (g/mol) 182.53
MDL nummer MFCD00115111
InChI nøgle FZRBTBCCMVNZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyrimidine, pubchem6907, acmc-209hxy, ksc222e4j, abbypharma ap-10-1130
PubChem CID 2773912
IUPAC navn 2-chlor-4-(trifluormethyl)pyrimidin
SMIL C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.5130g/mL
Kogepunkt 60 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt 49 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4460 til 1,4480 (20 °C, 589 nm)
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.513
Formel vægt 182.53
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.