missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClF3N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H |
| Formel vægt | 180.9906 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?