Få mere at vide
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine, 98+%
Artikelnummer. 11342956
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342956 5 g 5g
11352956 250 mg 250mg
11332956 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10713.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81565-18-6 | C6H3ClF3N | 181.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81565-18-6
Molekylær formel C6H3ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 181.54
MDL nummer MFCD00042224
InChI nøgle GBNPVXZNWBWNEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 2-chloro-4-trifluoro methylpyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem2204, acmc-209plt, ksc449e5r, 2-chloro-4-trifluromethylpyridine, 2-chloro-4-trifluoro-methylpyridine
PubChem CID 144958
IUPAC navn 2-chlor-4-(trifluormethyl)pyridin
SMIL FC(F)(F)C1=CC=NC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Tæthed 1.411
Kogepunkt 145°C
Flammepunkt 40°C (104°F)
Brydningsindeks 1.449
Mængde 5 g
FN nummer UN1992
Beilstein 4246276
Formel vægt 181.55
Procent renhed ≥98%