Få mere at vide
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15254398 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15254398 5 g 5g
15244398 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15254398 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454790050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81565-18-6
Molekylær formel C6H3ClF3N
Molekylvægt (g/mol) 181.54
MDL nummer MFCD00042224
InChI nøgle GBNPVXZNWBWNEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 2-chloro-4-trifluoro methylpyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem2204, acmc-209plt, ksc449e5r, 2-chloro-4-trifluromethylpyridine, 2-chloro-4-trifluoro-methylpyridine
PubChem CID 144958
IUPAC navn 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
SMIL FC(F)(F)C1=CC=NC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Tæthed 1.4110g/mL
Kogepunkt 48.0°C (8.0 mmHg)
Flammepunkt 40°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.411
Formel vægt 181.54
Procent renhed 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.