Få mere at vide
2-chlor-4-(trifluormethyl)pyridin-3-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10048219
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10048219 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10048219 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00114DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
CAS 590371-81-6
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H3ClF3NO2
MDL nummer MFCD08458125
Mængde 1 g
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine, acmc-1az7h, ksc269c2b, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid
InChI nøgle FZIJHEOXLKCIRZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=C(C=CN=C1Cl)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-chlor-4-(trifluormethyl)pyridin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 225.55
PubChem CID 11770138
Formel vægt 225.55
Procent renhed 97%