Få mere at vide
2-chlor-4-(trifluormethyl)nikotinsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11372389
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372389 1 g 1g
15467675 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372389 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27312.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590371-81-6
Molekylær formel C7H3ClF3NO2
Molekylvægt (g/mol) 225.55
MDL nummer MFCD08458125
InChI nøgle FZIJHEOXLKCIRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine, acmc-1az7h, ksc269c2b, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 11770138
IUPAC navn 2-chlor-4-(trifluormethyl)pyridin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C(C=CN=C1Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Smeltepunkt 158°C to 159°C
Mængde 1 g
Formel vægt 225.56
Procent renhed 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.