Få mere at vide
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30986988
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
25g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30986988 10 g -
30980501 1 kg -
30974404 100 g -
30971278 500 g -
30977821 5 g -
30976546 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30986988 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1034410g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS 39885-50-2
Molekylær formel C7H5ClF3N
MDL nummer MFCD00042563
Mængde 10 g
SMIL C1=C(C(F)(F)F)C=CC(=C1Cl)N
Molekylvægt (g/mol) 195.57
Procent renhed 98%