Få mere at vide
2-chlor-4-thien-2-ylpyrimidin, Thermo Scientific™ , 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10694005
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10694005 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10615305 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10694005 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07890CB
Kemiske identifikatorer
CAS 83726-75-4
Molekylær formel C8H5ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 196.652
MDL nummer MFCD08690327
InChI nøgle DTDHCBGOLGIIOA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14117941
IUPAC navn 2-chlor-4-thiophen-2-ylpyrimidin
SMIL C1=CSC(=C1)C2=NC(=NC=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-thien-2-ylpyrimidine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 2-chloro-4-thiophen-2-yl pyrimidine, 2-chloro-4-thien-2-ylpyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-2-thienyl, 2-chloro-4-thiophen-2-yl-pyrimidine, 2-chloro-4-2-thienyl pyrimidine, 2-chloro-4-thien-2-yl pyrimidine, 2-2-chloropyrimidin-4-yl thiophene, pyrimidine,2-chloro-4-2-thienyl
Formel vægt 196.66
Procent renhed 97%