Få mere at vide
(2-chlor-4-pyridinyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | (2-Chloro-4-pyridinyl)methanol |
CAS min % | 94.5 |
CAS Max % | 100.0 |
Analyseprocentområde | 95% |
Emballage | Ravfarvet glasflaske |
Mængde | 1 g |
Formel vægt | 143.57 |
Procent renhed | 95% |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
(2-chlor-4-pyridinyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion