Få mere at vide
(2-chlor-4-pyridinyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10767115
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10767115 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10092264 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10767115 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53609DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 100704-10-7
Molekylær formel C6H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 143.57
MDL nummer MFCD06858767
InChI nøgle UDDVPFLXGOBESH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyridin-4-yl methanol, 2-chloropyridine-4-methanol, 2-chloro-4-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-pyridine-4-yl-methanol, 2-chloro-pyridin-4-yl-methanol, 2-chloro-4-pyridinyl methanol, 4-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-4-hydroxymethylpyridine, 2-chloro-4-pyridinemethanol, 2-chloro-4-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 7062237
IUPAC navn (2-chlorpyridin-4-yl)methanol
SMIL C1=CN=C(C=C1CO)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Chloro-4-pyridinyl)methanol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 143.57
Procent renhed 95%