missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-4-piperidinopyrimidine, TRC

Artikelnummer. 30365168
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365168 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365168 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3509001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-piperidinopyrimidine
CAS 5429-00-5
Molekylær formel C9H12ClN3
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H12ClN3/c10-9-11-5-4-8(12-9)13-6-2-1-3-7-13/h4-5H,1-3,6-7H2
SMIL Clc1nccc(n1)N2CCCCC2
IUPAC navn 2-chloro-4-piperidin-1-ylpyrimidine
Molekylvægt (g/mol) 197.67
Formel vægt 197.072
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.