Få mere at vide
2-Chloro-4-piperidinopyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-piperidinopyrimidine |
| CAS | 5429-00-5 |
| Molekylær formel | C9H12ClN3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12ClN3/c10-9-11-5-4-8(12-9)13-6-2-1-3-7-13/h4-5H,1-3,6-7H2 |
| SMIL | Clc1nccc(n1)N2CCCCC2 |
| IUPAC navn | 2-chloro-4-piperidin-1-ylpyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.67 |
| Formel vægt | 197.072 |