Få mere at vide
2-Chloro-4-picoline, 98%
Artikelnummer. 10622623 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10622623 25 mL Glasflaske 25ml
10222722 5 mL Glasflaske 5ml
10581154 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10622623 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368840250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3678-62-4 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3678-62-4
Molekylær formel C6H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 127.57
MDL nummer MFCD00023418
InChI nøgle MZVSTDHRRYQFGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-picoline, pyridine, 2-chloro-4-methyl, 2-chloro-4-methyl-pyridine, 2-chloro-4-methyl pyridine, 2-chloro-gamma-picoline, 4-picoline, 2-chloro, zlchem 438, pubchem1192, acmc-209iop
PubChem CID 77248
IUPAC navn 2-chlor-4-methylpyridin
SMIL CC1=CC(=NC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-picoline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1510g/mL
Kogepunkt 194°C to 195°C
Flammepunkt 89°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589nm)
Mængde 25 mL
Beilstein 20,241
Specifik vægtfylde 1.151
Formel vægt 127.57
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4-picoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.