Learn More
2-Chloro-4-picoline, 98%
Product Code. 10222722 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10222722 5 mL Glasflaske 5ml
10622623 25 mL Glasflaske 25ml
10581154 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10222722 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 368840050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3678-62-4 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3678-62-4
Molekylær formel C6H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 127.57
MDL nummer MFCD00023418
InChI nøgle MZVSTDHRRYQFGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-picoline, pyridine, 2-chloro-4-methyl, 2-chloro-4-methyl-pyridine, 2-chloro-4-methyl pyridine, 2-chloro-gamma-picoline, 4-picoline, 2-chloro, zlchem 438, pubchem1192, acmc-209iop
PubChem CID 77248
IUPAC navn 2-chlor-4-methylpyridin
SMIL CC1=CC(=NC=C1)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-picoline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1510g/mL
Kogepunkt 194°C to 195°C
Flammepunkt 89°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5280 to 1.5300 (20°C, 589nm)
Mængde 5 mL
Beilstein 20,241
Specifik vægtfylde 1.151
Formel vægt 127.57
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-4-picoline
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.