Få mere at vide
2-Chloro-4-nitropyridine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15239626 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15239626 5 g 5g
15229626 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15239626 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443530050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 23056-36-2
Molekylær formel C5H3ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.54
MDL nummer MFCD00661454
InChI nøgle LIEPVGBDUYKPLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-pyridine, 2-chlor-4-nitropyridin, pubchem9220, 2-chloro-4nitropyridine, 2chloro-4-nitropyridine, acmc-1ccv7, 2-chloro-4-nitro pyridine, ksc201q1f, 2-chloro-4-nitropyridine
PubChem CID 735152
IUPAC navn 2-chloro-4-nitropyridine
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-nitropyridine
Smeltepunkt 52.0°C to 56.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 158.54
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4-nitropyridine, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.