Få mere at vide
2-Chloro-4-nitropyridine, 98%
Product Code. 11358646
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11358646 5 g 5g
11348646 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11358646 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L17699.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 23056-36-2 | C5H3ClN2O2 | 158.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23056-36-2
Molekylær formel C5H3ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.54
MDL nummer MFCD00661454
InChI nøgle LIEPVGBDUYKPLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-pyridine, 2-chlor-4-nitropyridin, pubchem9220, 2-chloro-4nitropyridine, 2chloro-4-nitropyridine, acmc-1ccv7, 2-chloro-4-nitro pyridine, ksc201q1f, 2-chloro-4-nitropyridine
PubChem CID 735152
IUPAC navn 2-chlor-4-nitropyridin
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=NC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-nitropyridine
Smeltepunkt 50°C to 54°C
Mængde 5 g
Beilstein 120418
Formel vægt 158.54
Procent renhed 98%