Få mere at vide
2-chlor-4-nitrophenyl isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323066
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323066 5 g 5g
11313066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11323066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10898.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 23165-64-2 | C7H3ClN2O2S | 214.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23165-64-2
Molekylær formel C7H3ClN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 214.62
MDL nummer MFCD00041244
InChI nøgle JSYNALWWKRNZDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate, 2-chloro-4-nitrophenylisothiocyanate, benzene,2-chloro-1-isothiocyanato-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenisothiocyanate, acmc-1cg9c, 2-chloranyl-1-isothiocyanato-4-nitro-benzene
PubChem CID 2757736
IUPAC navn 2-chlor-1-isothiocyanato-4-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 95°C to 99°C
Lugt Irritating
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2972987
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 214.63
Procent renhed 97%