Få mere at vide
2-klor-4-nitrophenylisothiocyanat, 97 %
Artikelnummer. 11313066
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313066 1 g 1g
11323066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10898.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 23165-64-2 | C7H3ClN2O2S | 214,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23165-64-2
Molekylær formel C7H3ClN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 214.62
MDL nummer MFCD00041244
InChI nøgle JSYNALWWKRNZDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate, 2-chloro-4-nitrophenylisothiocyanate, benzene,2-chloro-1-isothiocyanato-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenisothiocyanate, acmc-1cg9c, 2-chloranyl-1-isothiocyanato-4-nitro-benzene
PubChem CID 2757736
IUPAC navn 2-chlor-1-isothiocyanato-4-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 95 °C til 99 °C
Lugt Irriterende
Mængde 1 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2972987
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 214.63
Procent renhed 97%