Få mere at vide
2-Chloro-4-nitrophenyl isocyanate, 97%
Artikelnummer. 11323316
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323316 5 g 5g
11313316 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11323316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12685.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 40397-95-3 | C7H3ClN2O3 | 198.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40397-95-3
Molekylær formel C7H3ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 198.56
MDL nummer MFCD00037063
InChI nøgle POLDSAUWRJCSOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrophenyl isocyanate, 2-chloro-4-nitrophenylisocyanate, acmc-1ama4, 2-chloro-4-nitrobenzenisocyanate, 2-chloro-1-isocyanato-4-nitro-benzene, 2-chloranyl-1-isocyanato-4-nitro-benzene
PubChem CID 4614221
IUPAC navn 2-chloro-1-isocyanato-4-nitrobenzene
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-nitrophenyl isocyanate
Smeltepunkt 59°C to 63°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2841619
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 198.57
Procent renhed 97%