Få mere at vide
2-chlor-4-nitrophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467154
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467154 250 g 250g
11447154 10 g 10g
11457154 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467154 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21561.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-08-9 | C6H4ClNO3 | 173.552 g/mol
2-Chloro-4-nitrophenol, bruges ofte som byggesten til farvestoffer, plastik, sprængstoffer. Det virker som et katalytisk middel, petrokemisk additiv og bruges i organisk syntese. Det kan reagere med svovlsyredimethylester for at producere 2-chlor-4-nitro-anisol. Denne reaktion vil kræve reagenser K2CO3 og xylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chloro-4-nitrophenol, bruges ofte som byggesten til farvestoffer, plast, sprængstoffer. Det virker som et katalytisk middel, petrokemisk additiv og bruges i organisk syntese. Det kan reagere med svovlsyredimethylester for at producere 2-chlor-4-nitro-anisol. Denne reaktion vil kræve reagenser K2CO3 og xylen.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler, stærke baser væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-08-9
Molekylær formel C6H4ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 173.552
MDL nummer MFCD00043910
InChI nøgle BOFRXDMCQRTGII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrophenol, nitrofungin, phenol, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro phenol, nitrofurgin, phenol, chloro-4-nitro, unii-y2v03m9ul8, 2-chloro-4-nitro-phenol, 2-chloro-4nitrophenol, pubchem18908
PubChem CID 12074
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-nitrophenol
Smeltepunkt 108°C to 112°C
Lugt Characteristic
Mængde 250 g
Beilstein 2046372
Opløselighedsinformation Slightly Soluble in water.
Formel vægt 173.56
Procent renhed 97%