Få mere at vide
2-chlor-4-nitrophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457154
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11457154
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21561.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 619-08-9 | C6H4ClNO3 | 173.552 g/mol
2-Chloro-4-nitrophenol, bruges ofte som byggesten til farvestoffer, plastik, sprængstoffer. Det virker som et katalytisk middel, petrokemisk additiv og bruges i organisk syntese. Det kan reagere med svovlsyredimethylester for at producere 2-chlor-4-nitro-anisol. Denne reaktion vil kræve reagenser K2CO3 og xylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chloro-4-nitrophenol, bruges ofte som byggesten til farvestoffer, plast, sprængstoffer. Det virker som et katalytisk middel, petrokemisk additiv og bruges i organisk syntese. Det kan reagere med svovlsyredimethylester for at producere 2-chlor-4-nitro-anisol. Denne reaktion vil kræve reagenser K2CO3 og xylen.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler, stærke baser væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-08-9
Molekylær formel C6H4ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 173.552
MDL nummer MFCD00043910
InChI nøgle BOFRXDMCQRTGII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrophenol, nitrofungin, phenol, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro phenol, nitrofurgin, phenol, chloro-4-nitro, unii-y2v03m9ul8, 2-chloro-4-nitro-phenol, 2-chloro-4nitrophenol, pubchem18908
PubChem CID 12074
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-nitrophenol
Smeltepunkt 108°C to 112°C
Lugt Characteristic
Mængde 50 g
Beilstein 2046372
Opløselighedsinformation Slightly Soluble in water.
Formel vægt 173.56
Procent renhed 97%