Få mere at vide
2-Klor-4-nitroimidazol, TRC
Artikelnummer. 30352005
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352005 1 g
30367165 5 g
30349575 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30352005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3739351G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57531-37-0
Molekylær formel C3H2ClN3O2
Molekylvægt (g/mol) 147.52
Synonym 2-Chloro-5-nitro-1H-imidazole, 2-Chloro-4(5)-nitroimidazole, 2-Chloro-4-nitro-1H-imidazole, 2-Chloro-4-nitroimidazole, P21
IUPAC navn 2-klor-5-nitro-1H-imidazol
SMIL [O-][N+](=O)c1c[nH]c(Cl)n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-nitroimidazole
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H2ClN3O2/c4-3-5-1-2(6-3)7(8)9/h1H,(H,5,6)
Formel vægt 146.9836