missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-4'-nitrobenzanilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4'-nitrobenzanilide |
| CAS | 55501-45-6 |
| Molekylær formel | C13 H9 Cl N2 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Chloro-4-Nitrobenzanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-12-4-2-1-3-11(12)13(17)15-9-5-7-10(8-6-9)16(18)19/h1-8H,(H,15,17) |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)c2ccccc2Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(4-nitrophenyl)benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.68 |
| Formel vægt | 276.0302 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?