missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-4'-nitrobenzanilide, TRC

Artikelnummer. 30368009
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368009 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368009 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3738201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4'-nitrobenzanilide
CAS 55501-45-6
Molekylær formel C13 H9 Cl N2 O3
Mængde 1 g
Synonym 2-Chloro-4-Nitrobenzanilide
InChI formel InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-12-4-2-1-3-11(12)13(17)15-9-5-7-10(8-6-9)16(18)19/h1-8H,(H,15,17)
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)c2ccccc2Cl)cc1
IUPAC navn 2-chloro-N-(4-nitrophenyl)benzamide
Molekylvægt (g/mol) 276.68
Formel vægt 276.0302
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.