Få mere at vide
2-Klor-4-nitroanilin, 98+%
Artikelnummer. 11447917
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447917 250 g 250g
11437917 1000 g 1000g
11457917 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11447917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16586.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 121-87-9 | C6H5ClN2O2 | 172,568 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-87-9
Molekylær formel C6H5ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.568
MDL nummer MFCD00007665
InChI nøgle LOCWBQIWHWIRGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ocpna, 2-chloro-4-nitrobenzenamine, o-chloro-p-nitroaniline, 4-nitro-2-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro-4-nitro, 1-amino-2-chloro-4-nitrobenzene, aniline, 2-chloro-4-nitro, unii-xsa3zx337b, 2-chloro-4-nitro-phenylamine, ortho-chloro-para-nitroaniline
PubChem CID 8492
IUPAC navn 2-chlor-4-nitroanilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-nitroaniline
Smeltepunkt 106°C to 109°C
Kogepunkt 320°C (decomposition)
Flammepunkt 193°C (379°F)
Lugt Weak, Characteristic
Mængde 250 g
FN nummer UN2237
Beilstein 638657
Formel vægt 172.57
Procent renhed ≥98%