Få mere at vide
2-klor-4-methylpyrimidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-methylpyrimidine |
| CAS | 13036-57-2 |
| Molekylær formel | C5 H5 Cl N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | GW 708526X, Dabrafenib related |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5ClN2/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccnc(Cl)n1 |
| IUPAC navn | 2-chlor-4-methylpyrimidin |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.56 |
| Formel vægt | 128.0141 |