Få mere at vide
2-Klor-4-methylpyrimidin, 99%
Artikelnummer. 11375285
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11375285 1 g 1g
11365285 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375285 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31903.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
CAS: 13036-57-2 | C5H5ClN2 | 128,559 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13036-57-2
Molekylær formel C5H5ClN2
Molekylvægt (g/mol) 128.559
MDL nummer MFCD00054434
InChI nøgle BHAKRVSCGILCEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-methyl, 2-chloro-6-methylpyrimidine, pubchem6906, chloro-6 methylpyrimidine, 4-methyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-methyl pyrimidine, 4-methyl-2-chloro-pyrimidine, ksc493s3l, 4-methyl-2-pyrimidinylchloride
PubChem CID 11629607
IUPAC navn 2-chlor-4-methylpyrimidin
SMIL CC1=NC(=NC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-methylpyrimidine
Smeltepunkt 45 °C til 48 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 128.56
Procent renhed 99%