Få mere at vide
2-Chloro-4-methylnicotinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-methylnicotinamide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN2O/c1-4-2-3-10-6(8)5(4)7(9)11/h2-3H,1H3,(H2,9,11) |
| Formel vægt | 170.0247 |