Få mere at vide
2-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid, 95%
Artikelnummer. 11472090
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472090 5 g 5g
11462090 1 g 1g
11482090 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472090 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28604.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 145349-62-8 | C7H8BClO2 | 170.399 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145349-62-8
Molekylær formel C7H8BClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.399
MDL nummer MFCD03411936
InChI nøgle UKYCKUPXBPLXBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-methylphenyl boronic acid, 2-chloro-4-methylbenzeneboronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-methylphenyl, pubchem1778, 2-chloro-4-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209cuq, ksc524i9h, 2-chloro-p-tolylboronic acid, 2-chloro-4-methyl phenyl boronic acid
PubChem CID 2773334
IUPAC navn (2-chlor-4-methylphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C=C(C=C1)C)Cl)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 198°C to 202°C
Mængde 5 g
Formel vægt 170.4
Procent renhed 97%