missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-4-methyl-quinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-methyl-quinoline |
| CAS | 634-47-9 |
| Molekylær formel | C10H8ClN |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-Chloro-lepidine, 2-Chloro-4-methylquinoline, 2-Chlorolepidine, NSC 96476 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClN/c1-7-6-10(11)12-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3 |
| SMIL | Cc1cc(Cl)nc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 2-chloro-4-methylquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.63 |
| Formel vægt | 177.0345 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?